주요 문서
Z215996
Solid PTFE stopper
joint: ST/NS 24/29
동의어(들):
flask stopper, lab stopper, stoppers
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩55,216
₩55,216
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩55,216
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.35
₩55,216
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
조인트
joint: ST/NS24/29
제조업체/상표
Cowie 010.224
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Machined from solid PTFE with trapezoidal seals for medium to high vacuum performance up to 280°C (540°F).
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)