주요 문서
Z214701
ACE 316 SS stirring shaft
for flask size, 250 ‑ 1,000 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩383,873
₩383,873
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩383,873
About This Item
UNSPSC 코드:
41103800
NACRES:
NB.72
₩383,873
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
stainless steel
특징
for flask size 250 ‑ 1,000 mL
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Ace Glass 8074-02
길이
42 cm , overall
평면단 크기
10 cm
샤프트 직경
10 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ground and polished shaft for use with 10 mm I.D. Trubore® bearing, either glass or PTFE. Supplied with removable button to accept standard PTFE and SS blades. Use without button for agitators listed below. Half the length of the shaft is machined flat to allow seating of set screws on agitators at variable positions on the shaft.
법적 정보
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)