주요 문서
Z214671
Sigma-Aldrich
Ace five-neck round-bottom flask
capacity 5,000 mL, center joint: ST/NS 29/42
동의어(들):
bottom flask, flask round, flask round bottom
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩969,528
₩969,528
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩969,528
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩969,528
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
five-neck vertical
round bottom flask
조인트
center joint: ST/NS29/42
무균
non-sterile
특징
closure type Standard Taper Joint
포장
pack of 1
제조업체/상표
Ace Glass 6957-52
용량
5,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With female joints. All five necks are in vertical position. Side necks are 24/40 and are 90° apart.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)