주요 문서
Z202495
Supelco
Column for flash-chromatography assembly with threaded joints
capacity 2,000 mL, joint: ST/NS 45/40
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
SB.52
조인트
joint: ST/NS45/40
Grade
for chromatography
설명
Standard column
기술
LPLC: suitable
용량
2,000 mL
컬럼 O.D. × 길이
76 mm × 560 mm
적합성
suitable for chromatography
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
결합
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)