주요 문서
Z197122
Sigma-Aldrich
3M disposable respirator
organic vapor/acid gas, size M
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
46182002
제품 Z197122은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
크기
M
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
3M 5000
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Pre-assembled disposable respirators. Low-profile design provides improved comfort and less vision interference. Approved for: Organic vapor/acid gas and dusts/mists having a TWA not less than 0.05 mg/m3 or 2 mppcf.
NIOSH approved.
Protection factor: Up to 10 × PEL.
법적 정보
3M is a trademark of 3M Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)