주요 문서
Z188824
Supelco
Black plastic caps
Solid top, white rubber liner, thread for 20-400, pkg of 500 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
black phenolic cap
white rubber liner
특징
closure type black phenolic solid top cap
포장
pkg of 500 ea
피팅
thread for 20-400
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These autoclavable caps are designed to ensure the ultimate in product safety.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)