주요 문서
Z185019
Sigma-Aldrich
Prescored ampules
amber glass, volume 1 mL
동의어(들):
176792
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩133,067
₩133,067
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩133,067
About This Item
UNSPSC 코드:
41121807
NACRES:
NB.43
₩133,067
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
amber glass
포장
pkg of 144 ea
제조업체/상표
WHEATON®
용적
1 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Stems can be pull or tip sealed to effect a hermetically sealed container. Made from low extractable borosilicate glass that conforms to USP Type I and ASTM E 438 Type I, Class A requirements as defined by the Pharmacopeia of the United States. Pre-scored to eliminate filing.
특징 및 장점
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
  • Can be used in gas phase of liquid nitrogen
  • Excellent for biological product preservation
  • Allows storage at low temperatures
  • Pre-scored ampules to eliminate filing
  • Stems can be pulled or tip sealed
  • Methods of Sterilization: Autoclave, Dry Heat and EtO
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)