주요 문서
Z183806
SoftGUARD® hand cream
conditions the skin to prevent and relieve chapping and irritation
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
47131800
NACRES:
NB.35
일반 설명
Provides barrier protection from harsh solutions. Conditions the skin to prevent and relieve chapping and irritation.
포장
3 oz tube
법적 정보
SoftGUARD is a registered trademark of Stahmer, Weston, & Co., Inc.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)