주요 문서
Z180564
Ace double-arc PTFE stirrer blade
W × L 19 mm × 40 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩22,939
₩22,939
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩22,939
About This Item
UNSPSC 코드:
41103800
NACRES:
NB.72
₩22,939
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
PTFE
특징
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 100 ‑ 500 mL
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Ace Glass 8082-02
너비 × 길이
19 mm × 40 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Eliminates flip-over problem.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)