주요 문서
Z180211
Supelco
Bottom-drip adapter for large columns
1/4-28 UNF 2B internal thread and flow-regulator valve, for use with tubing connectors, PTFE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
NACRES:
SB.52
material
PTFE
제조업체/상표
Ace Glass 583855
기술
LPLC: suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Shallow taper of upper end minimizes mixing below the PE packing support disc (included). All adapters have an Ace Thred #50 and include one FETFE® O-ring.
법적 정보
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)