주요 문서
Z180181
Supelco
Bottom-drip adapter for large columns
Luer tip and flow-regulator valve, 0 to 1mm adjustable bore, PTFE
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩508,414
₩508,414
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩508,414
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
SB.52
₩508,414
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
PTFE
제조업체/상표
Ace Glass 583763
기술
LPLC: suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Shallow taper of upper end minimizes mixing below the PE packing support disc (included). All adapters have an Ace Thred #50 and include one FETFE® O-ring.
법적 정보
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)