주요 문서
Z180165
Supelco
End-fitting adapter for large columns
NPTF 1/2 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
SB.52
제조업체/상표
Ace Glass 585720
기술
LPLC: suitable
NPTF
1/2 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Polypropylene. Connects tubing adapters with NPT threads to column. Supplied with a locking retainer to hold 350 μm support screen (included) firmly in place. All adapters have an AceThred #50 and include one FETFE® O-ring
법적 정보
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)