주요 문서
Z178527
Sigma-Aldrich
Scienceware® stainless-steel sponge
does not scratch glass or irritate hands, pkg of 2 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 EA
₩63,945
₩63,945
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
2 EA
₩63,945
About This Item
UNSPSC 코드:
41103200
NACRES:
NB.35
₩63,945
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
pkg of 2 ea
제조업체/상표
Bel-Art F17085-0000
크기
~64 mm × 100 mm
일반 설명
For cleaning glassware and SS ware. Does not scratch glass or irritate hands; no sharp edges. Fits into palm of hand and may be used with detergents or cleansers.
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)