주요 문서
Z177474
Sigma-Aldrich
Vakuwash®
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩605,346
₩605,346
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩605,346
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
SB.32
₩605,346
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
기술
UV/Vis spectroscopy: suitable
일반 설명
For rinsing and drying glass cuvettes. Cell is held, open end down, against a rubber cushion which closes vacuum system. Includes 500 mL PP flask, Vikem® stopper, tubing, and Vakuwash funnel.
법적 정보
Vakuwash is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Vikem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)