주요 문서
Z171484
Sigma-Aldrich
Series A-2 syringe needles
needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.028 in. × 0.005 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.03
material
bevel tip stainless steel needle
니들 크기
2 in.
특징
needle bevel tip
제조업체/상표
VICI 943050
용량
25-10000 μL
니들 길이 × O.D. × I.D.
2 in. × 0.028 in. × 0.005 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Bevel point
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)