주요 문서
Z170488
Sigma-Aldrich
Lightnin® heavy-duty ring stand
rod diam. × L 5/8 in. × 27 in. , 316 SS
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,466,371
₩1,466,371
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,466,371
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.35
₩1,466,371
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
Lightnin 829453
로드(rod) 직경 × 길이
5/8 in. × 27 in. , 316 SS
중량
14 lb
일반 설명
Heavy base. Suitable for mounting stirring motors, etc.
법적 정보
Lightnin is a registered trademark of Lightnin, a unit of General Signal
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)