주요 문서
Z162299
Sigma-Aldrich
Aldrich® solid-phase peptide synthesis flask
capacity 1 L, center joint: ST/NS 24/40
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,284,178
₩1,284,178
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,284,178
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.24
₩1,284,178
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
four-neck
round bottom
조인트
center joint: ST/NS24/40
무균
non-sterile
특징
closure type Standard Taper Joint
포장
pack of 1
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
용량
1 L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Has three 24/40 side joints and a center joint that varies in size according to the capacity of the flask. Coarse frit (25 to 50 μm) and PTFE Rotaflo® stopcock permit rapid filtration and resin washing.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)