주요 문서
Z158941
Porcelain desiccator plates, small perforations
plate diam. 240 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩224,011
₩224,011
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩224,011
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩224,011
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
설명
Diameter of center hole (mm): 20
제조업체/상표
Coorstek 66453
구멍 직경
23 mm , center
3 mm , small
플레이트 직경
240 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Chemical porcelain has an average coefficient of expansion from 20°C to 200°C is 3.56 x 10-6, gradually increasing to 4.69 x 10-6 at 1000°C. To prevent thermal stress cracks on porcelain ware it is strongly recommended a heating/cooling rate not to exceed 200°C/hour. The desiccator plate has Small perforations throughout the plate, and one large hole in center. The plate is glazed on one side and is without feet.
Refractory Qualities
Fusion point: 1670°C
Softening point: 1400°C
Limit of use, unglazed: 1400°C
Limit of use, glazed: 1150°C
Limit of use, evacuated: 1300°C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)