주요 문서
Z157937
Scienceware® Vikem® coated closed lead ring
fits flask, 250 ‑ 1,000 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩61,103
₩61,103
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩61,103
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.43
₩61,103
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
lead (coated)
무균
non-sterile
특징
fits flask 250 ‑ 1,000 mL
포장
pack of 1
제조업체/상표
Bel-Art F18307-0010
링 I.D.
51 mm
링 O.D.
89 mm
중량
454 g
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Stabilizes glassware or apparatus in troughs or water baths. Vikem vinyl coating protects glassware and is chemically resistant.
  • Red in color for high visibility
  • Fits over flask and seats against shoulder
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Vikem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)