조인트
joint: ST/NS19/22
특징
fits shaft o.d. 6 mm
lubricant cap: no
제조업체/상표
Ace Glass 952408
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Interchangeable bearings and shafts
- Low leak rate to 1mm Hg absolute when run unlubricated at speeds less than 100rpm
- Run unlubricated up to 500rpm for a limited time
- Run up to 2,000rpm when lubricated
법적 정보
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터