주요 문서
Z154075
Sigma-Aldrich
Pinch clamps for SJ joints
joint: SJ 35/20
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩66,483
₩66,483
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩66,483
About This Item
UNSPSC 코드:
41122413
NACRES:
NB.35
₩66,483
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
stainless steel
조인트
joint: SJ35/20
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For use with Z137294, and for Ace pressure filter/drying funnels.
Use with flash-chromatography ball jointed assemblies and rotary evaporator receiver flasks.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)