주요 문서
Z153095
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed round-bottom flasks
capacity 500 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩803,068
₩803,068
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩803,068
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩803,068
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck
무균
non-sterile
특징
closure type Standard Taper Joint
포장
pack of 1
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
24/40 joint, with two hose connections. Multifunctional-can be water cooled or heated with hot water or steam.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)