주요 문서
Z151556
Sigma-Aldrich
Erada-Stain® cream stain remover
weight 6 oz (170 g ), (tube)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
47131800
중량
6 oz (170 g ), (tube)
법적 정보
Erada-Stain is a registered trademark of Cambridge Diagnostic Products, Inc.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)