주요 문서
Z147923
Sigma-Aldrich
Glass sample holder
Boat, size 2 1/2 in. × 10 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩205,030
₩205,030
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩205,030
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.43
₩205,030
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
파라미터
230-490 °C temp. limit
크기
2 1/2 in. × 10 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These sample holders come in both boat and tube designs, made of borosilicate glass. The glass vessel is ideal for transporting and drying chemical samples in the Aldrich Abderhalden apparatus, in desiccators, or in any drying oven. It has a molded end piece to grip and easier handling of the boat.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)