주요 문서
Z147915
Sigma-Aldrich
Aldrich® solvent-still-head apparatus
head capacity 1,000 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩2,614,031
₩2,614,031
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩2,614,031
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
₩2,614,031
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
플라스크 용량
5,000 mL
두부 용량
1,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
24/40 joints. Includes still head, column with Raschig rings, Friedrichs condenser, one-neck round-bottom flask, stopper, and nitrogen-inlet adapter. Designed by Paul F. Hudrlik. May be used for continuous distillation.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)