주요 문서
Z145459
Pyrex® Buchner funnel with fritted disc
capacity 150 mL, porosity 0.9-1.4 μm
동의어(들):
Corning® 36060
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제조업체/상표
Corning
용량
150 mL
디스크 직경
60 mm
공극 크기
0.9-1.4 μm porosity
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Especially useful where filter paper would be attacked by filtered material. Disc should not be subjected to pressure differential in excess of 1 atm. Top edge is beaded. Granular frit.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)