주요 문서
Z130249
Sigma-Aldrich
Nalgene® FEP bottle
Narrow-mouth, capacity 60 mL, clear Bottle
동의어(들):
fep bottles, nalgene bottles
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩76,125
₩76,125
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩76,125
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
₩76,125
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
ETFE cap
round translucent FEP bottle
조인트
Joints threaded neck (20)
특징
with cap
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Nalgene 1600-0002
보틀 직경 × 높이
39 mm × 84 mm
용량
60 mL
색상
clear Bottle
white Screw closure
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Perform trace metal analysis and organic solvent applications with temperature and chemical resistant Nalgene®PTFE FEP Wide Mouth Bottles. Made entirely of fluoropolymer, these bottles are autoclavable and can be ultra-cleaned in boiling nitric acid.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)