주요 문서
Z126578
Sigma-Aldrich
Suba-Seal® mixed set
red
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.35
material
rubber septa
제조업체/상표
Suba-Seal®
색상
red
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Contains ten of each sizes 9 to 57 of the above septa, with carrying box.
Storage Note for Natural Rubber Septa: Store septa in a closed bag out of sunlight to retard blooming, which is the formation of a whitish film on the surface of the rubber. Blooming is a natural process and does not affect performance. Remove visible bloom by washing or wiping off before use.
법적 정보
Suba-Seal is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)