주요 문서
Z126101
Sigma-Aldrich
Ace vacuum trap with threaded nylon bushing
O.D. 90 mm, L 350 mm, inner tube O.D. 24 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩513,692
₩513,692
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩513,692
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
₩513,692
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
Ace Glass 8746-54
길이
350 mm
O.D.
90 mm
내부 튜브 O.D.
24 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)