주요 문서
Z126039
Sigma-Aldrich
ACE Stir-Lube® stirrer lubricant
1 oz or 4 oz sizes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 OZ
₩49,938
4 OZ
₩156,209
₩49,938
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 OZ
₩49,938
4 OZ
₩156,209
About This Item
UNSPSC 코드:
15121900
NACRES:
NB.72
₩49,938
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
Ace Glass 811710
일반 설명
Low-melting. Only very thin film needed. A non-cooled ACE bearing can be operated at 1500 r.p.m. and water-cooled bearings up to 2000 r.p.m. for many hours with negligible wear.
법적 정보
ACE Stir-Lube is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)