주요 문서
Z118516
Sigma-Aldrich
Scienceware® polypropylene powder funnel
top I.D. 142 mm, joint: ST/NS 24/40
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩86,275
₩86,275
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩86,275
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
₩86,275
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS24/40
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F14682-0000
스템 길이
38 mm
스템 O.D.
152 mm
상부 I.D.
142 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Funnels with 60° angle. Parallel stems minimize bridging of powder. Steam autoclavable at 121 °C (250 °F).
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
1–2 / 2 질문  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 답변
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      도움이 되었습니까?
  2. Do the Scienceware® brand polypropylene products contain any leachable material?
    1 답변
    1. Although Bel-Art does not specifically test their Scienceware® brand polypropylene products, they have no evidence of any problems with leachable material in the polypropylene.