주요 문서
Z115509
Sigma-Aldrich
Scienceware® protective lab-labeling system tape
W 2 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩87,798
₩87,798
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩87,798
About This Item
UNSPSC 코드:
55121611
NACRES:
NB.35
₩87,798
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
clear
polyester tape
포장
roll of 32.9 m
제조업체/상표
Bel-Art F13453-0020
너비
2 in.
두께
1 mil
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Provides a waterproof, wear-resistant covering for labels. Tape and adhesive are resistant to casual exposure to acids, alkalis, and organic solvents. Temp. range: -196 to 120 °C.
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)