문서
Z114030
Sigma-Aldrich
Wheaton glass serum bottle
volume 10 mL, amber, O.D. 20 mm, diam. × H 23 mm × 47 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
borosilicate glass bottle
설명
USP Type I
특징
autoclavable
closure type crimp top vial
O.D.
20 mm
용량
10 mL
직경 × 높이
23 mm × 47 mm
용적
10 mL
색상
amber
피팅
opening for 20 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
It is autoclavable, easy sterilization, is used to contain substances to prevent contamination.