주요 문서
Z108324
Leather gloves
size S
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩156,209
₩156,209
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩156,209
About This Item
UNSPSC 코드:
46181504
NACRES:
HA.03
₩156,209
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
brown gloves
leather
크기
S
무균
non-sterile
특징
latex free
powder-free
reusable
포장
pack of 1 pair
일반 설명
Constructed of specially treated leather that stays supple even at temperature extremes of -70 to 150°C. Remarkably durable, moisture, heat, and flame resistant. Provided with an elastic cinch for a no-slip fit.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)