주요 문서
Z107557
Sigma-Aldrich
Aldrich® low form dewar flask
capacity 220 mL, cylindrical, depth 6 1/2 cm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩473,498
₩473,498
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩473,498
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩473,498
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
조인트
Joints neck (65)
무균
non-sterile
포장
pack of 1
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
I.D.
6.5 cm
용량
220 mL
깊이
6 1/2 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Aldrich low form dewar flask can be used in reactions requiring low temperatures and magnetic stirring. It has a shallow design in hemispherical or cylindrical (semi-flat bottom) configurations. The dewar flask is made of borosilicate glass with protective outer aluminum housing.
For use in reactions requiring low temperatures and magnetic stirring. Shallow design in hemispherical or cylindrical (semi-flat bottom) configurations. Borosilicate glass with protective outer aluminum housing.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)