주요 문서
Z107042
Supelco
Flow controllers for flash-chromatography assemblies with ball joints
joint: SJ 50/30
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
NACRES:
NC.05
조인트
joint: SJ50/30
Grade
for chromatography
기술
LPLC: suitable
적합성
suitable for chromatography
호환성
for 50/30 standard ball joint
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)