문서
Z104876
PTFE sleeve
joint: ST/NS 14/35
동의어(들):
ptfe sleeves
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
조인트
joint: ST/NS14/35
포장
pkg of 6 ea
제조업체/상표
Bel-Art
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Extremely thin, accurately tapered, slip-on tubes for ground-glass joints prevent seizing and galling. Chemically inert and used without lubricants or adhesives, thus precluding contamination. Temperature range: −100 to 250°C.