주요 문서
WHAMUPMCPBC8
Whatman® Mini-UniPrep® syringeless filters accessories
Multicompressor unit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104922
NACRES:
NB.24
무균
non-sterile
특징
Multicompressor unit
제조업체/상표
Whatman MUPMCPBC8
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Contains a Multicompressor and a single 8 position blue tray to be used with plastic MUP
특징 및 장점
  • Streamlines syringeless filtration by filtering up to eight filter vials simultaneously
  • Designed for Cytiva′s Mini-UniPrepstandard plastic filter vial
  • Mini-UniPrepvials can be loaded directly into the autosampler
법적 정보
Uniprep is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)