material
Nylon membrane
polypropylene housing
polypropylene housing
무균
non-sterile
포장
pack of 500 ea
제조업체/상표
Whatman 9910-2504
파라미터
67.5 psi pressure
직경
25 mm
필터 면적
0.65 cm2
크기
24.5 × 29.2 mm
중량
1.53 kg
공극 크기
0.45 μm
피팅
female Luer inlet
female inlet fitting for Luer Lock
male outlet fitting for Slip Luer
적합성
suitable for (volumes of 100mL or less; filter provides easy separation of solutions)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
- 13 or 25 mm diameters
- 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
- Sterile or non-sterile options
- Individual printing on the filter for easy identification
- Bench top space saving packaging
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.