주요 문서
WHA800282
Whatman® Nuclepore Track-Etched Membranes
diam. 19 mm, pore size 0.4 μm, polycarbonate
동의어(들):
Z747092, nuclepore membrane, polycarbonate membrane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
NACRES:
NB.24
material
polycarbonate
무균
non-sterile
포장
pkg of 100 ea
제조업체/상표
Whatman 800282
Whatman Article No. 28421041 (US reference)
직경
19 mm
공극 크기
0.4 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
  • Epifluorescence microscopy
  • Environmental analysis
  • Cell biologyEPA testing
  • Fuel testing
  • Bioassays
  • Parasitology
  • Air analysis
  • Water microbiology
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Nuclepore is a trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)