주요 문서
WHA7191014
Whatman® nitrocellulose filter discs 1.2 μm pore size
white, hydrophilic, 25 ea, 142 mm diam
동의어(들):
Z754854
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
NACRES:
NB.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
제품명
Whatman® nitrocellulose membrane filters, plain white, pore size 1.2 μm, size 142 mm
material
plain white
무균
non-sterile
특징
hydrophilic
포장
pk of 25
제조업체/상표
Whatman 7191-014
Whatman Article No. 28420758 (US reference)
직경
142 mm
크기
142 mm
공극 크기
1.2 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
  • Low levels of extractables to ensure sample integrity.
  • Higher strength and flexibility
  • Low extractable levels
  • Narrow pore size distribution
  • Increased temperature stability
  • Reduced shrinkage
  • White plain filters
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Dori M Landry et al.
Genes & development, 23(23), 2753-2764 (2009-12-03)
Most eukaryotic mRNAs are translated using a cap-dependent mechanism of translation. However, approximately 10% of mammalian mRNAs initiate translation using a cap-independent mechanism that is not well understood. These mRNAs contain an internal ribosome entry site (IRES) located in the