주요 문서
WHA7141047
Whatman® mixed cellulose ester MembraClear filter discs 0.8 μm pore size
white, hydrophilic, black grid, asbestos testing, 100 EA, 100 ea, 47 mm diam
동의어(들):
Z754811
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
NACRES:
NB.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
제품명
Whatman® MembraClear membrane for asbestos fiber analysis, diam. 47 mm
포장
pkg of 100 ea
제조업체/상표
Whatman 7141-047
Whatman Article No. 28422005 (US reference)
직경
47 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Cytiva′s MembraClear PCM filter is designed for asbestos sampling using the membrane filter method for phase contrast microscopy. Asbestos sampling isolates these fibers from circulating air to determine concentrations.
특징 및 장점
  • Mixed cellulose ester membranes designed for use with the ‘hot block method′
  • White with black grid for high contrast during asbestos testing using microscopy
  • Becomes transparent with acetone vapor treatment, distinguishing fibers from crystalline artifacts
  • 0.8 um pore size, with three filter diameter options
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)