material
PVDF membrane
polypropylene housing
무균
non-sterile
특징
Polypropylene prefilter
포장
pkg of 1500 ea
제조업체/상표
Whatman 6973-2504
Whatman Article No. 28420564 (US reference)
직경
25 mm
용적
≤25 mL
공극 크기
0.45 μm
피팅
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
- Incorporates a two-layer polypropylene prefilter stack rather than a multi-layer glass fiber stack to minimize levels of ion extractables
- Extremely low protein binding syringe filter
- High loading volume for filtration of challenging samples
적합성
Suitable for filtering trace metal analysis samples and for particulate laden sample preparation.
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.