주요 문서
WHA68782502
Whatman® GD/X syringe filters
polypropylene membrane, pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, non-sterile, pk of 150 ea
동의어(들):
Whatman filter, Z277436, syringe filter, syringe filters
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104922
NACRES:
NB.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
polypropylene housing
polypropylene membrane
무균
non-sterile
특징
glass fiber prefilter
포장
pk of 150 ea
제조업체/상표
Whatman 6878-2502
Whatman Article No. 28420521 (US reference)
직경
25 mm
용적
≤25 mL
공극 크기
0.2 μm
피팅
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
적합성
Suitable for filtering environmental and food analysis samples. Suitable for particulate laden sample preparation.
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)