Key Documents
WHA67902502
Whatman® Puradisc 25 syringe filters
0.2 μm, polypropylene, 1000/pk
동의어(들):
Whatman filter, Whatman filters, Z744913, disposable syringe filters
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104922
NACRES:
NB.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
polypropylene housing
polypropylene membrane
무균
non-sterile
포장
pack of 1000
제조업체/상표
Whatman 6790-2502
Whatman Article No. 28420332 (US reference)
직경
25 mm
여과 면적
4.2 cm2
용적
≤100 mL
공극 크기
0.2 μm
피팅
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
적합성
Suitable for filtration of biological and HPLC samples.
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva