주요 문서
WHA5202185
Whatman® filter paper, Grade 202, creped
circles, diam. 185 mm (7.3 in.), pkg of 100 ea
동의어(들):
Whatman filter, Whatman paper, Z761761, paper filter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
circles
creped white cellulose
특징
Grade 202
포장
pkg of 100 ea
제조업체/상표
Whatman 5202-185
Whatman Article No. 28419890 (US reference)
파라미터
medium flow rate
medium-fast flow rate
직경
185 mm (7.3 in.)
두께
0.29 mm (0.01 in.)
공극 크기
15-19 μm
기초 중량
82 g/m2
용량
normal loading
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Filter papers are manufactured primarily for non-critical industrial laboratory filtration applications requiring inexpensive filters of consistent performance.
Grade 202 provides medium filtration speed of coarse particles. The surface is creped, hence has a greater effective filtration area than smooth surfaced filter papers of the same diameter.
Note; These papers should not be used for kjeldahl nitrogen analysis.
특징 및 장점
  • Filters coarse particles
  • Medium filtration speed
  • Crêped for increased efficiency and filterlife compared to smooth filter papers of same diameter
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)