주요 문서
WHA1872-050
Whatman® application specific filter, activated carbon loaded paper, Grade 72
circles, diam. (5 cm), pack of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105315
NACRES:
NB.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
cellulose fiber membrane (loaded with activated carbon)
circles
무균
non-sterile
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
Cytiva
직경
(5 cm)
두께
800 μm
기초 중량
195 g/m2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Whatman offers a line of cellulose filter papers for specific applications. The product line includes filter papers for use in soil analysis and filter papers for the sugar industry.
Grade 72: activated cabon loaded paper
Composite cellulose/glass filter loaded with activated carbon. Used to absorb radioactive iodine in air pollution monitoring and in nuclear installations.
특징 및 장점
  • High-quality composite cellulose/glass filter paper
  • Loaded with activated carbon for radioactive iodine absorption
  • Suitable for use in radioactive environments
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)