제품명
Whatman® quartz filter, Grade QM-H, circles, diam. 37 mm, pack of 50
material
circles
quartz
무균
non-sterile
특징
binder: no
포장
pack of 50
제조업체/상표
Whatman 1853-037-50
직경
37 mm
두께
430 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Whatman QM-H from Cytiva is a pure quartz fiber filter for use in testing acidic gases, stacks, flues, and aerosols. Whatman QM-H has low heavy metal content so is well-suited for heavy metals analysis.
특징 및 장점
- High stability up to 900°C
- High filtration efficiency
- Binder-free
- Minimal reactivity with biological or chemical components
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.