제품명
Whatman® glass microfiber filters, binder free, Grade GF/C, Grade GF/C circles, 42.5 mm, 100/pk
material
borosilicate glass
circles
설명
GF/C grade: medium to fast, high loading
무균
non-sterile
특징
hydrophilic
포장
pack of 100
제조업체/상표
Whatman 1822-042
Whatman Article No. 28418379 (US reference)
직경
42.5 mm
두께
0.26 mm
공극 크기
1.2 μm
적합성
suitable for (collection of suspended solids in potable water and natural and industrial wastes)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Cytiva’ Whatman Filter Paper grade GF/C glass filters offer fine particle retention, good flow rate and loading capacity. GF/C filter papers support total suspended solids analysis.
특징 및 장점
- Widely used as a total suspended solids filter for applications testing both potable water and waste water.
- Widely used as a total suspended solids filter for applications testing both potable water and waste water.
기타 정보
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.