주요 문서
WHA1821914
Whatman® glass microfiber filters, Grade GF/B
sheets, L × W 460 mm × 570 mm
동의어(들):
Z752932
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
NACRES:
NB.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
borosilicate glass
sheets
무균
non-sterile
포장
pk of 5
제조업체/상표
Whatman 1821-914
Whatman Article No. 28418367 (US reference)
길이 × 너비
460 mm × 570 mm
두께
0.68 mm
공극 크기
1.0 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Grade GF/B: 1.0 μm
Three times thicker than GF/A with higher wet strength and significantly increased loading capacity. Combines fine particle retention with good flow rate. Particularly useful where liquid clarification or solids quantification is required for heavily loaded fine particulate suspensions. Can be used as a finely retentive membrane prefilter. Used in LSC techniques where high loading capacity is required.
특징 및 장점
  • Nominal particle retention of 1.0 µm
  • Appropriate for liquid clarification and/or liquid scintillation
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)